Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 12842993| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12842993 | 3,2 mm | 6,4 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 13180423 | 0.5 mm | 1 mm | 0,25 mm | 15 Stück |
| 15157172 | 0.5 mm | 1,5 mm | 0.5 mm | 15 Meter |
| 12802983 | 0,5 mm | 3,7 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12892973 | 0,8 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | 15 Meter |
| 12812983 | 1 mm | 2 mm | 0.5 mm | 15 Meter |
| 12832983 | 1 mm | 5 mm | 2 mm | - |
| 12842983 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 15 Meter |
| 12852983 | 1,5 mm | 3,5 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12862983 | 1.5 mm | 4.5 mm | 1.5 mm | 15 Meter |
| 12892983 | 2 mm | 4,5 mm | 1,2 mm | - |
| 12802993 | 2,5 mm | 4,1 mm | 0,8 mm | 15 Meter |
| 12812993 | 2,5 mm | 4,5 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 13199215 | 3 mm | 7,0 mm | 2,0 mm | 15 Meter |
| 12832993 | 3.2 mm | 4.8 mm | 0.8 mm | 15 Meter |
| 12852993 | 3,2 mm | 5,2 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12862993 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12882993 | 4 mm | 7,2 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12892993 | 4 mm | 8,0 mm | 2,0 mm | 15 Meter |
| 12803003 | 4,5 mm | 7,7 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12813003 | 4,7 mm | 7,95 mm | 1.6 mm | 15 Meter |
| 12823003 | 5 mm | 7 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12833003 | 5 mm | 8.2 mm | 1.6 mm | 15 Meter |
| 12853003 | 5,5 mm | 10,5 mm | 2,5 mm | 15 Meter |
| 12863003 | 6 mm | 9,5 mm | 1,75 mm | 15 Meter |
| 12873003 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | - |
| 12883003 | 6 mm | 14 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12893003 | 6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 13111454 | 6.3 mm | 11,3 mm | 2.5 mm | 15 Meter |
| 13190423 | 6.3 mm | 12.7 mm | 3.2 mm | 15 Meter |
| 12833013 | 7,5 mm | 10,5 mm | 1,5 mm | 15 Meter |
| 12843013 | 8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12853013 | 8 mm | 12 mm | 2 mm | 15 Meter |
| 13100433 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12893013 | 8 mm | 18 mm | 5 mm | 15 Meter |
| 12803023 | 8,5 mm | 16,5 mm | 4 mm | - |
| 12813023 | 9 mm | 14 mm | 2,5 mm | 15 Meter |
| 12823023 | 9 mm | 15,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12833023 | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12843023 | 9,5 mm | 15,9 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12853023 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 15 Meter |
| 12863023 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 15 Meter |
| 13131454 | 12,7 mm | 19,1 mm | 3.2 mm | 15 Meter |
| 12883023 | 16 mm | 22,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12893023 | 19 mm | 25,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
Artikelnummer. 12842993
Marke: Thermo Scientific™ TSR0320160P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
- Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
- Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
- 15 m Länge
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Silikonschläuche |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3,2 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 1,6 mm |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Flexible Schläuche |