Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 12862983
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
6,3 mm
6.3 mm
7,5 mm
8 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7 mm
7,0 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8.2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11,3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Dicke (metrisch):
0,25 mm
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
0.8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
1.6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Packungsgröße:
15 Meter
15 Stück
Artikelnummer. 12862983
Marke: Thermo Scientific™ TSR0150150P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch.
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
  • Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
  • Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
  • 15 m Länge
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Silikonschläuche
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 4.5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Farbe Durchscheinend
Flexibility Sehr Flexibel
Produkttyp Flexible Schläuche