Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 13100433
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
6,3 mm
6.3 mm
7,5 mm
8 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7 mm
7,0 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8.2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11,3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Dicke (metrisch):
0,25 mm
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
0.8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
1.6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Unit Size:
15 Meter
15 Stück
Product Code. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
13100433 8 mm 16 mm 4 mm 15 Meter
13180423 0.5 mm 1 mm 0,25 mm 15 Stück
15157172 0.5 mm 1,5 mm 0.5 mm 15 Meter
12802983 0,5 mm 3,7 mm 1,6 mm 15 Meter
12892973 0,8 mm 4,2 mm 1,7 mm 15 Meter
12812983 1 mm 2 mm 0.5 mm 15 Meter
12832983 1 mm 5 mm 2 mm -
12842983 1,5 mm 2,5 mm 0,5 mm 15 Meter
12852983 1,5 mm 3,5 mm 1 mm 15 Meter
12862983 1.5 mm 4.5 mm 1.5 mm 15 Meter
12892983 2 mm 4,5 mm 1,2 mm -
12802993 2,5 mm 4,1 mm 0,8 mm 15 Meter
12812993 2,5 mm 4,5 mm 1 mm 15 Meter
13199215 3 mm 7,0 mm 2,0 mm 15 Meter
12832993 3.2 mm 4.8 mm 0.8 mm 15 Meter
12852993 3,2 mm 5,2 mm 1 mm 15 Meter
12842993 3,2 mm 6,4 mm 1,6 mm 15 Meter
12862993 4 mm 6 mm 1 mm 15 Meter
12882993 4 mm 7,2 mm 1,6 mm 15 Meter
12892993 4 mm 8,0 mm 2,0 mm 15 Meter
12803003 4,5 mm 7,7 mm 1,6 mm 15 Meter
12813003 4,7 mm 7,95 mm 1.6 mm 15 Meter
12823003 5 mm 7 mm 1 mm 15 Meter
12833003 5 mm 8.2 mm 1.6 mm 15 Meter
12853003 5,5 mm 10,5 mm 2,5 mm 15 Meter
12863003 6 mm 9,5 mm 1,75 mm 15 Meter
12873003 6 mm 10 mm 2 mm -
12883003 6 mm 14 mm 4 mm 15 Meter
12893003 6,3 mm 9,5 mm 1,6 mm 15 Meter
13111454 6.3 mm 11,3 mm 2.5 mm 15 Meter
13190423 6.3 mm 12.7 mm 3.2 mm 15 Meter
12833013 7,5 mm 10,5 mm 1,5 mm 15 Meter
12843013 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15 Meter
12853013 8 mm 12 mm 2 mm 15 Meter
12893013 8 mm 18 mm 5 mm 15 Meter
12803023 8,5 mm 16,5 mm 4 mm -
12813023 9 mm 14 mm 2,5 mm 15 Meter
12823023 9 mm 15,4 mm 3,2 mm 15 Meter
12833023 9 mm 17 mm 4 mm 15 Meter
12843023 9,5 mm 15,9 mm 3,2 mm 15 Meter
12853023 10 mm 14 mm 2 mm 15 Meter
12863023 10 mm 16 mm 3 mm 15 Meter
13131454 12,7 mm 19,1 mm 3.2 mm 15 Meter
12883023 16 mm 22,4 mm 3,2 mm 15 Meter
12893023 19 mm 25,4 mm 3,2 mm 15 Meter
45 options
Product Code. 13100433
Brand: Thermo Scientific™ TSR0800400P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch.
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
  • Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
  • Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
  • 15 m Länge
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Silikonschläuche
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 4 mm
Farbe Durchscheinend
Flexibility Sehr Flexibel
Produkttyp Flexible Schläuche