Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm
4,7 mm
5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
6,3 mm
6.3 mm
7,5 mm
8 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10 mm
12,7 mm
16 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,7 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,5 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5,2 mm
6 mm
6,4 mm
7 mm
7,0 mm
7,2 mm
7,7 mm
7,95 mm
8,0 mm
8.2 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11,2 mm
11,3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14 mm
15,4 mm
15,9 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
19,1 mm
22,4 mm
25,4 mm
Dicke (metrisch):
0,25 mm
0,5 mm
0.5 mm
0,8 mm
0.8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
1.6 mm
1,7 mm
1,75 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3,2 mm
3.2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Unit Size:
15 Meter
15 Stück
Description
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
- Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
- Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
- Länge 15 m
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Silikonschläuche |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,3 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 2.5 mm |
| Farbe | Durchscheinend |
| Flexibility | Sehr Flexibel |
| Show More |