Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 13180423| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13180423 | 0.5 mm | 1 mm | 0,25 mm | 15 Stück |
| 15157172 | 0.5 mm | 1,5 mm | 0.5 mm | 15 Meter |
| 12802983 | 0,5 mm | 3,7 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12892973 | 0,8 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | 15 Meter |
| 12812983 | 1 mm | 2 mm | 0.5 mm | 15 Meter |
| 12832983 | 1 mm | 5 mm | 2 mm | - |
| 12842983 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 15 Meter |
| 12852983 | 1,5 mm | 3,5 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12862983 | 1.5 mm | 4.5 mm | 1.5 mm | 15 Meter |
| 12892983 | 2 mm | 4,5 mm | 1,2 mm | - |
| 12802993 | 2,5 mm | 4,1 mm | 0,8 mm | 15 Meter |
| 12812993 | 2,5 mm | 4,5 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 13199215 | 3 mm | 7,0 mm | 2,0 mm | 15 Meter |
| 12832993 | 3.2 mm | 4.8 mm | 0.8 mm | 15 Meter |
| 12852993 | 3,2 mm | 5,2 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12842993 | 3,2 mm | 6,4 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12862993 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12882993 | 4 mm | 7,2 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12892993 | 4 mm | 8,0 mm | 2,0 mm | 15 Meter |
| 12803003 | 4,5 mm | 7,7 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12813003 | 4,7 mm | 7,95 mm | 1.6 mm | 15 Meter |
| 12823003 | 5 mm | 7 mm | 1 mm | 15 Meter |
| 12833003 | 5 mm | 8.2 mm | 1.6 mm | 15 Meter |
| 12853003 | 5,5 mm | 10,5 mm | 2,5 mm | 15 Meter |
| 12863003 | 6 mm | 9,5 mm | 1,75 mm | 15 Meter |
| 12873003 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | - |
| 12883003 | 6 mm | 14 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12893003 | 6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 13111454 | 6.3 mm | 11,3 mm | 2.5 mm | 15 Meter |
| 13190423 | 6.3 mm | 12.7 mm | 3.2 mm | 15 Meter |
| 12833013 | 7,5 mm | 10,5 mm | 1,5 mm | 15 Meter |
| 12843013 | 8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm | 15 Meter |
| 12853013 | 8 mm | 12 mm | 2 mm | 15 Meter |
| 13100433 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12893013 | 8 mm | 18 mm | 5 mm | 15 Meter |
| 12803023 | 8,5 mm | 16,5 mm | 4 mm | - |
| 12813023 | 9 mm | 14 mm | 2,5 mm | 15 Meter |
| 12823023 | 9 mm | 15,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12833023 | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 15 Meter |
| 12843023 | 9,5 mm | 15,9 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12853023 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 15 Meter |
| 12863023 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 15 Meter |
| 13131454 | 12,7 mm | 19,1 mm | 3.2 mm | 15 Meter |
| 12883023 | 16 mm | 22,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
| 12893023 | 19 mm | 25,4 mm | 3,2 mm | 15 Meter |
Product Code. 13180423
Brand: Thermo Scientific™ TSR0050025P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Description
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
- Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
- Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
- 15 m Länge
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Silikonschläuche |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.5 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 0,25 mm |
| Farbe | Durchscheinend |
| Flexibility | Sehr Flexibel |
| Produkttyp | Flexible Schläuche |
| Show More Show Less |