Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11309243
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 ml
500 ml
1000 ml
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Rund
Beschreibung:
Dosierung 20 mg/l
Dosierung: 120 mg/l
Dosierung: 20 mg/l
Undosiert
Material:
PET
Polystyrol
Packungsgröße:
126 Stück
174 Stück
70 Stück
84 Stück
Artikelnummer. 11309243
Marke: Thermo Scientific™ 500WSC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Wasserprobenflaschen lassen sich chlorierte oder unchlorierte Wasserproben für die mikrobielle Analyse entnehmen.
Mit diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben können Sie problemlos Proben von chloriertem oder nicht-chloriertem Wasser für mikrobiologische Analysen nehmen. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Verfügbar in den folgenden Herstellungsmaterialien:
    • Flexibles Polystyrol
    • Robustes, ungiftiges PETG
    • NEU: leichtes PRT für einfachere Handhabung
  • Leer oder mit Natriumthiosulfat vordosiert
  • Polystyrol- und PETG-Flaschen verfügen über farbcodierte Etiketten zur besseren Unterscheidung:
    • Blau: vordosiert
    • Grün: nicht vordosiert
  • Originalitätssiegel für Integrität der Proben
  • Chargennummer für umfassende Nachvollziehbarkeit
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Dosisniveau 20 mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem niedrigen Chlorgehalt
  • Dosisniveau 120mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem hohen Chlorgehalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (0.13 gal.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,13 gal.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Dosierung: 20 mg/l
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 70
Sterilität IRR (gammabestrahlt)
Form Rund
Verschlussmaterial HDPE