Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben
Artikelnummer. 30243687
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 ml
500 ml
1000 ml
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Rund
Beschreibung:
Dosierung 20 mg/l
Dosierung: 120 mg/l
Dosierung: 20 mg/l
Undosiert
Material:
PET
Polystyrol
Packungsgröße:
126 Stück
174 Stück
70 Stück
84 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Form Beschreibung Material unitSize
30243687 350 ml Rechteckig Dosierung: 20 mg/l PET 174 Stück
30243690 350 ml Rechteckig Undosiert PET 174 Stück
30243683 350 ml Rechteckig Dosierung: 120 mg/l PET 174 Stück
30243693 500 ml Quadratisch Dosierung: 120 mg/l PET 126 Stück
30243682 500 ml Quadratisch Dosierung: 20 mg/l PET 126 Stück
30243688 500 ml Quadratisch Undosiert PET 126 Stück
30243689 500 ml Rechteckig Dosierung: 120 mg/l PET 174 Stück
30243684 500 ml Rechteckig Dosierung: 20 mg/l PET 174 Stück
30243685 500 ml Rechteckig Undosiert PET 174 Stück
11309243 500 ml Rund Dosierung: 20 mg/l Polystyrol 70 Stück
11319243 500 ml Rund Undosiert Polystyrol 70 Stück
30243686 1000 ml Quadratisch Dosierung: 120 mg/l PET 84 Stück
30243692 1000 ml Quadratisch Dosierung 20 mg/l PET 84 Stück
30243691 1000 ml Quadratisch Undosiert PET 84 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30243687 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. WSC35020
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Wasserprobenflaschen lassen sich chlorierte oder unchlorierte Wasserproben für die mikrobielle Analyse entnehmen.
Mit diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben können Sie problemlos Proben von chloriertem oder nicht-chloriertem Wasser für mikrobiologische Analysen nehmen. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Verfügbar in den folgenden Herstellungsmaterialien:
    • Flexibles Polystyrol
    • Robustes, ungiftiges PETG
    • NEU: leichtes PRT für einfachere Handhabung
  • Leer oder mit Natriumthiosulfat vordosiert
  • Polystyrol- und PETG-Flaschen verfügen über farbcodierte Etiketten zur besseren Unterscheidung:
    • Blau: vordosiert
    • Grün: nicht vordosiert
  • Originalitätssiegel für Integrität der Proben
  • Chargennummer für umfassende Nachvollziehbarkeit
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Dosisniveau 20 mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem niedrigen Chlorgehalt
  • Dosisniveau 120mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem hohen Chlorgehalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 350 ml
Farbe Naturfarben
Beschreibung Dosierung: 20 mg/l
Material PET
Anzahl pro Karton 174
Sterilität IRR (gammabestrahlt)
Form Rechteckig
Verschlussmaterial HDPE