Learn More
- Home
- Products
- Flaschen, Gefäße und Kannen
- Flaschen
- Flaschen und Zubehör für Umweltprobennahmen
- Umweltprobenahmeflaschen
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben
Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben
Artikelnummer. 30243688
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 ml
500 ml
1000 ml
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Rund
Beschreibung:
Dosierung 20 mg/l
Dosierung: 120 mg/l
Dosierung: 20 mg/l
Undosiert
Material:
PET
Polystyrol
Packungsgröße:
110 Stück
126 Stück
144 Stück
174 Stück
70 Stück
84 Stück
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Form | Beschreibung | Material | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 30243688 | 500 ml | Quadratisch | Undosiert | PET | 126 Stück |
| 13503150 | 350 ml | Rechteckig | Dosierung: 20 mg/l | PET | 144 Stück |
| 30243687 | 350 ml | Rechteckig | Dosierung: 20 mg/l | PET | 174 Stück |
| 30243690 | 350 ml | Rechteckig | Undosiert | PET | 174 Stück |
| 30243683 | 350 ml | Rechteckig | Dosierung: 120 mg/l | PET | 174 Stück |
| 12632035 | 350 ml | Rechteckig | Dosierung: 120 mg/l | PET | 144 Stück |
| 13128770 | 500 ml | Quadratisch | Dosierung: 120 mg/l | PET | 110 Stück |
| 30243693 | 500 ml | Quadratisch | Dosierung: 120 mg/l | PET | 126 Stück |
| 15285652 | 500 ml | Quadratisch | Dosierung: 20 mg/l | PET | 144 Stück |
| 30243682 | 500 ml | Quadratisch | Dosierung: 20 mg/l | PET | 126 Stück |
| 12642035 | 500 ml | Rechteckig | Dosierung: 120 mg/l | PET | 144 Stück |
| 30243689 | 500 ml | Rechteckig | Dosierung: 120 mg/l | PET | 174 Stück |
| 13523140 | 500 ml | Rechteckig | Dosierung: 20 mg/l | PET | 144 Stück |
| 30243684 | 500 ml | Rechteckig | Dosierung: 20 mg/l | PET | 174 Stück |
| 30243685 | 500 ml | Rechteckig | Undosiert | PET | 174 Stück |
| 11309243 | 500 ml | Rund | Dosierung: 20 mg/l | Polystyrol | 70 Stück |
| 11319243 | 500 ml | Rund | Undosiert | Polystyrol | 70 Stück |
| 30243686 | 1000 ml | Quadratisch | Dosierung: 120 mg/l | PET | 84 Stück |
| 13148770 | 1000 ml | Quadratisch | Dosierung: 120 mg/l | PET | 70 Stück |
| 30243692 | 1000 ml | Quadratisch | Dosierung 20 mg/l | PET | 84 Stück |
| 30243691 | 1000 ml | Quadratisch | Undosiert | PET | 84 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
30243688
Lieferant
Thermo Scientific™
Lieferanten-Nr.
WSC500/NT
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Verfügbar ab: 04-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
354.35 EUR gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27997" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27997" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben können Sie problemlos Proben von chloriertem oder nicht-chloriertem Wasser für mikrobiologische Analysen nehmen. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Verfügbar in den folgenden Herstellungsmaterialien:
- Flexibles Polystyrol
- Robustes, ungiftiges PETG
- NEU: leichtes PRT für einfachere Handhabung
- Leer oder mit Natriumthiosulfat vordosiert
- Polystyrol- und PETG-Flaschen verfügen über farbcodierte Etiketten zur besseren Unterscheidung:
- Blau: vordosiert
- Grün: nicht vordosiert
- Originalitätssiegel für Integrität der Proben
- Chargennummer für umfassende Nachvollziehbarkeit
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Dosisniveau 20 mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem niedrigen Chlorgehalt
- Dosisniveau 120mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem hohen Chlorgehalt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Undosiert |
| Material | PET |
| Anzahl pro Karton | 126 |
| Sterilität | IRR (gammabestrahlt) |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Form | Quadratisch |