Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
Artikelnummer. 11834722
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farbe:
Schwarz
Weiß
Typ:
Antistatisches Waageschälchen
Standard
Wägeschiffchen
Form:
Diamant
Diamantförmig
Quadratisch
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Typ Form unitSize
11834722 100 ml Schwarz Standard Diamantförmig 500 Stück
11864722 5 ml Schwarz Antistatisches Waageschälchen Diamantförmig -
11864712 5 ml Weiß Antistatisches Waageschälchen Diamantförmig 500 Stück
12427702 5 ml Weiß Standard Diamant -
11894712 7 ml Weiß Wägeschiffchen Quadratisch 500 Stück
11844712 7 ml Schwarz Antistatisches Waageschälchen Quadratisch 500 Stück
11333814 7 ml Weiß Standard Quadratisch 500 Stück
12407702 7 ml Schwarz Standard Quadratisch 500 Stück
11894702 250 ml Schwarz Standard Quadratisch 500 Stück
11804712 30 ml Weiß Standard Diamantförmig 500 Stück
11824722 30 ml Schwarz Standard Diamantförmig 500 Stück
11874712 30 ml Weiß Antistatisches Waageschälchen Diamantförmig 500 Stück
11844722 30 ml Schwarz Antistatisches Waageschälchen Diamantförmig 500 Stück
12437702 100 ml Weiß Standard Diamantförmig 500 Stück
12447702 100 ml Schwarz Antistatisches Waageschälchen Quadratisch 500 Stück
11884712 100 ml Weiß Antistatisches Waageschälchen Diamantförmig 500 Stück
11804722 100 ml Weiß Antistatisches Waageschälchen Quadratisch 500 Stück
12417702 100 ml Schwarz Standard Quadratisch 500 Stück
11854722 100 ml Schwarz Antistatisches Waageschälchen Diamantförmig 500 Stück
11824712 100 ml Weiß Standard Quadratisch 500 Stück
11854712 250 ml Schwarz Antistatisches Waageschälchen Quadratisch 500 Stück
11814722 250 ml Weiß Antistatisches Waageschälchen Quadratisch 500 Stück
11834712 250 ml Weiß Standard Quadratisch 500 Stück
23 options
Artikelnummer. 11834722
Marke: Thermo Scientific™ WB30318
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden.
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
  • Aus hochstabilem Polystyrol
  • Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
  • Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
  • Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
  • Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
  • Wird nichtsteril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Form Diamantförmig
Sterilität Unsteril
Typ Standard
Länge (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 100 mm