Learn More
MMM Medcenter™ SterilisationsschrankStericell 55 l Innenmaße: 400x390x350 mm (bxtxh)
Descrizione
Zur Sterilisation, Temperierung oder zum Trocknen von Gütern durch Heissluft. Durch ein patentiertes Ventilationssystem wird die Luft im Innenraum spiralförmig verteilt. Dies führt zu einer homogenen Temperaturverteilung im Nutzraum und kurzen Aufheizzeiten. Die Prozesssicherheit wird durch eine automatische Überwachung der Tür und eine speziellen Programmgestaltung gewährleistet.
Temperaturbereich bis 250°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
Volumenoptimierte Regelung (Fuzzy Logic)
Grosse LED-Anzeige
Akustischer Alarm
Temperaturwahlwächter Kl.2/EN61010
Abluftklappe
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Autom.ON-/OFF-Timer Funktion 99 h 59 min
Automatische Türüberwachung
Volumen: 55L
B/T/H Innen: 400/390/350mm
B/T/H Aussen: 620/640/680mm
Gewicht: 61kg
Temperaturbereich bis 250°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
Volumenoptimierte Regelung (Fuzzy Logic)
Grosse LED-Anzeige
Akustischer Alarm
Temperaturwahlwächter Kl.2/EN61010
Abluftklappe
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Autom.ON-/OFF-Timer Funktion 99 h 59 min
Automatische Türüberwachung
Volumen: 55L
B/T/H Innen: 400/390/350mm
B/T/H Aussen: 620/640/680mm
Gewicht: 61kg
Specifica
Specifica
| Beschreibung | Sterilisationszelle |
| Display | LED |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?