Learn More
ratiolab™ Sterilisierpipettenbox
Artikelnummer. 17128118
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
17128118 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17128118 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 3170100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 €
    130.06 € / 1 Stück
    Sparen 1.94 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese sterilisierende Pipettenbox bietet Platz für die praktische Aufbewahrung von bis zu vier Pipettenboxen, ist platzsparend und ermöglicht die sichere Aufbewahrung verschiedener Glasgegenstände im Autoklaven.
  • Gewährleistet den Eintritt von Dampf in den Behälter und optimiert den Autoklavierprozess.
  • Der Boden und der obere Teil sind mit einer Silikonschicht als Stoßdämpfer gefüllt, um die Glasgegenstände vor Splittern zu schützen.
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten.
  • Tiefe (metrisch): 265 mm
Spezifikation
Höhe (metrisch) 120 mm
Material Aluminium
Breite (metrisch) 250 mm