missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sterillin™ Silikon-Scheiben

Artikelnummer. p-8002817
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
14mm
40,4mm
Farbe:
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Farbe unitSize
15213538 40,4mm Schwarz 100 Stück
12892883 14mm Rot -
15223538 14mm Schwarz 100 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15213538

Marke: Thermo Scientific Sterilin PKRD0404063BK

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als hocheffektiver Deckeleinsatz oder als Septum für Injektionsanschlüsse/durchstechbare Verschlüsse und eine Vielzahl von Anwendungen verwendet
Material Gummi
Produkttyp Scheibe
Durchmesser (metrisch) 40,4mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.