Beschreibung
- Mit dem geraden Boden der Schaufel kann das Medium direkt vom Boden des Behälters aus entnommen werden
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Farbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Schaufel |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |