Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Schaufel für Lebensmittel, langer Griff, blau
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7221285 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17260604
Marke: Buerkle™ 53785015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wenig Inhalt zu beproben oder durch schmale Öffnungen zu gelangen. Mit der geraden Unterkante lässt sich Medium direkt vom Boden des Behälters aufnehmen.
  • Mit dem geraden Boden der Schaufel kann das Medium direkt vom Boden des Behälters aus entnommen werden
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Blau
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Schaufel
Länge (metrisch) Griff 300 mm
Material Polystyrol
Grifftyp Langer Griff