Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Scoops
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15604124 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Länge (metrisch):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15604124 250 mL 232 mm 10 Stück
15614124 500 mL 280 mm 10 Stück
15624124 1000 mL 332 mm 10 Stück
15634114 25 mL 141 mm 10 Stück
15644114 50 mL 160 mm 10 Stück
15654114 100 mL 205 mm 10 Stück
15664114 150 mL 216 mm 10 Stück
17200594 2000 mL - 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15604124 Supplier Buerkle™ Supplier No. 53782013
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Probenahme in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie. Die Bürkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Scoops sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten und können mittels Farbscannern, Metalldetektoren und Röntgenstrahlen erkannt we
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch und mit Gammastrahlen sterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7
  • Kann von Farbscannern, Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Detektierbare Probenschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 9,1 in.
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 232 mm
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar