Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern, Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Detektierbare Probenschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
| Länge (angloamerikanisch) | 8.07 Zoll |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 205 mm |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |