Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Scraper
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15634124 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 80 mm (7,8 x 3,1 in.)
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15634124 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 in.) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15634124 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53782030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.60 €
    33.75 € / 10 Stück
    Sparen 1.85 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Schaben, Glätten, Reinigen und Entfernen von Rückständen. Der Buerkle™ SteriPlast™ detektierbare Schaber wird durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Robust und praktisch
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt zur einmaligen Verwendung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Wird von Farbscannern, Metalldetektoren und Röntgenstrahlen erkannt
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Detektierbarer Schaber
Sterilität Steril
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 200 x 80 mm (7,8 x 3,1 in.)
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abschaben, Glätten, Reinigen und Entfernen von Rückständen
Material Polystyrol