Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Spatula
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15674114 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15674114 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15674114 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53782009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.50 €
    26.70 € / 10 Stück
    Sparen 9.80 €
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Bürkle™ SteriPlast™ detektierbarer Spatel wird durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Langer, ergonomisch geformter, stabiler Griff und scharfe Klinge
  • Zum direkten Durchstechen von Behältern wie Papier- oder Kunststoffsäcke
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt zur einmaligen Verwendung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Wird von Farbscannern, Metalldetektoren und Röntgenstrahlen erkannt
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Detektierbarer Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Länge (angloamerikanisch) 10.3 Zoll
Material Polystyrol
Grifftyp Langer, ergonomisch geformter, stabiler Griff
Länge (metrisch) 263 mm
Sterilität Steril