Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Spoons
BIOPHARMA
Catalog No. 15684114 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 mL
10 ml
Länge (metrisch):
127 mm
170 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15684114 2,5 mL 127 mm 100 Stück
15694114 10 ml 170 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15684114 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53782011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00 €
    57.50 € / 100 Stück
    Sparen 16.50 €
    22% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten. Die Bürkle™ SteriPlast™ Blue Detectable Spoons werden durch Gammastrahlung sterilisiert.
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt zur einmaligen Verwendung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Wird von Farbscannern, Metalldetektoren und Röntgenstrahlen erkannt
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,5 mL
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Detektierbarer Probenlöffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 127 mm
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar