Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15684134 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
500 mm
1000 mm
Packungsgröße:
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Griff unitSize
15684134 500 mm 20 Stück
15604144 1000 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15684134 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53936641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 €
    151.20 € / 20 Stück
    Sparen 1.80 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Prägung zur Messung in 10-ml-Schritten. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle ist speziell für den Einmalgebrauch konzipiert. Ergonomischer Griff auf beiden Seiten für Rechts- oder Linkshänder.
  • 200-ml-Schöpfkelle
  • 92 mm Außendurchmesser
  • Ergonomischer Griff
  • Auslauf auf beiden Seiten für rechts- oder linkshändigen Gebrauch
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt, einzeln verpackt
  • Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
  • 20 Stück pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gießpfanne
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 200 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Modell Zwei Ausgüsse
Farbe Weiß
Länge (metrisch) Griff 500 mm