Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Food Scoops
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15634134 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Länge (metrisch):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Packungsgröße:
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15634134 1000 mL 332 mm 10 Stück
15614134 250 mL 232 mm 10 Stück
15624134 500 mL 280 mm 10 Stück
15644124 25 mL 141 mm 10 Stück
15654124 50 mL 160 mm 10 Stück
15664124 100 mL 205 mm 10 Stück
15674124 150 mL 216 mm 10 Stück
17220594 2000 mL - 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15634134 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53783019
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Die Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt zur einmaligen Verwendung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Speiseresteschaber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Länge (angloamerikanisch) 13.07 Zoll
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 332 mm
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar