Description
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt zur einmaligen Verwendung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Messlöffel für Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
| Länge (angloamerikanisch) | 6.2 Zoll |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |