Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Kit – steriles Probenahmeset
Artikelnummer. 15654134 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
10 Schaufeln und 10 SteriBag Premµim
10 Spatel und 10 SteriBag Premµim
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
15654134 10 Schaufeln und 10 SteriBag Premµim 10 Stück
15586669 10 Schaufeln und 10 SteriBag Premµim 1 Stück
15664134 10 Spatel und 10 SteriBag Premµim 10 Stück
15596669 10 Spatel und 10 SteriBag Premµim 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15654134
Marke: Buerkle™ 53788003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das SteriPlast™ Kit – steriles Probenahmeset besteht aus zehn Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Originalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium. Das SteriPlast™ Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme bei der es besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt.
Das Probenahmeset SteriPlast™ Kit besteht aus zehn Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Originalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium.
Das SteriPlast™ Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für eine Probenahme bei der es besonders auf die Reinheit und Sterilität ankommt.
Alle Teile sind gammastahlensterilisiert und sind geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln.
Die Schaufeln oder Spatel sind reinraumproduziert und einzeln verpackt. Der Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte Versieglung und ist flüssigkeitsdicht. Ein eindeutiger Tracking-Code sowohl auf dem Beutel als auch auf einem Abrissfeld garantiert eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgbarkeit.
SteriPlast™ Kit inklusive Schaufel 50 ml oder Spatel 150 mm Einstechtiefe, sowie SteriBag Premium 300 ml.
  • Schaufel 50 ml & Beutel SteriBag Premium 300 ml
  • Spatel 150 mm Einstechtiefe & Beutel SteriBag Premium 300 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol, Polyethylen
Enthält 10 Schaufeln und 10 SteriBag Premµim
Kapazität (metrisch) 300 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität FDA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel