Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Spachtel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17290584 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Sterilität unitSize
17290584 Steril 100 Stück
17270584 Unsteril 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 17290584
Marke: Buerkle™ 53781035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Probenspachtel lassen sich dickflüssige Medien, wie Pasten oder Cremes, auftragen, verteilen oder glatt streichen. Der Spachtel gelangt leicht in die Ecken verschiedener Behälter und eignet sich zum Ausschaben von Schüsseln, zum Entfernen von Rückständen oder zum Abstreifen von Dosierlöffeln.
  • Die formstabile lange Kante des Kunststoffschabers eignet sich ideal zum Schneiden viskoser Medien.
  • Eine kleine Spitze an der langen Kante kann zum Aufreißen verwendet werden, z. B. für Verpackungsfolien.
  • Der Schaber eignet sich auch zum Rühren und Mixen.
  • PS, weiß
  • Erhältlich in einem großen Paket zu 100 Stück oder 100 Stück einzeln verpackt und strahlensterilisiert
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Probenehmer
Länge (metrisch) Sägeblatt 70 mm
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 192 mm