Beschreibung
- Die formstabile lange Kante des Kunststoffschabers eignet sich ideal zum Schneiden viskoser Medien.
- Eine kleine Spitze an der langen Kante kann zum Aufreißen verwendet werden, z. B. für Verpackungsfolien.
- Der Schaber eignet sich auch zum Rühren und Mixen.
- PS, weiß
- Erhältlich in einem großen Paket zu 100 Stück oder 100 Stück einzeln verpackt und strahlensterilisiert
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Probenehmer |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 70 mm |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 192 mm |