Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Probenschaufeln, langer Griff
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Die Probenahmeschaufel mit langem Griff kann zur Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten verwendet werden.
- Der lange Griff ermöglicht es, auch bei größeren Behältern mit geringem Inhalt Proben zu entnehmen oder durch schmale Öffnungen zu gelangen.
- Mit dem geraden Boden der Schaufel kann das Medium direkt vom Boden des Behälters aus entnommen werden.
- PS, weiß
- Einzeln verpackt
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Probenehmer |
| Enthält | Langer Griff |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | Polystyrol |