Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Probenlöffel gebogen, langer Griff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17230604 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Sterilität unitSize
17230604 Steril 10 Stück
17220604 Unsteril 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 17230604
Marke: Buerkle™ 53785010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Löffel mit gebogener Löffelschale ist für unterschiedlichste Medien geeignet, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten. Mit der abgewinkelten Löffelform lassen sich auch die Ecken eines Gebindes gut erreichen.
  • Der lange Griff des Kunststofflöffels ermöglicht es, Rückstände aus großen Behältern leicht zu entleeren und erreicht auch schwierige Stellen, wie etwa schmale Öffnungen von Kanistern.
  • PS
  • Weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Curved
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Probenehmer
Länge (metrisch) Griff 300 mm
Material Polystyrol
Grifftyp Langer Griff