Description
- Langer, ergonomisch geformter, stabiler Griff und scharfe Klinge
- Zum direkten Durchstechen von Behältern wie Papier- oder Kunststoffsäcke
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt zur einmaligen Verwendung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spécification
Spécification
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | Spatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
| Länge (angloamerikanisch) | 10.3 Zoll |
| Material | Polystyrol |
| Grifftyp | Langer, ergonomisch geformter, stabiler Griff |
| Länge (metrisch) | 263 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?