Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Spoons für Lebensmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15694124 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 mL
10 ml
Länge (metrisch):
127 mm
170 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
15694124 2,5 mL 127 mm 100 Stück
15604134 10 ml 170 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15694124 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53783011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00 €
    45.20 € / 100 Stück
    Sparen 4.80 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten. Die Buerkle™ SteriPlast™ Löffel für Lebensmittel werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt zur einmaligen Verwendung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,5 mL
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Lebensmittelprobenlöffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 127 mm
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar