Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-Medien mit Flaschen: FTM, Weithalsflasche
Artikelnummer. 15972710 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15972710 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15972710 Lieferant Sartorius Stedim Biotech™ Lieferanten-Nr. BD257293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 €
    238.13 € / 10 Stück
    Sparen 14.87 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterilitätsprüfflüssigkeit FTM wird zur Prüfung von Biologika und zur Anreicherung und Kultivierung von Anaerobier, Kunstflug und Mikroaerophilen verwendet.
  • Flüssiges Thioglycollat-Medium
  • Flüssiges Nährmedium für die Sterilitätsprüfung von Biologika sowie für die Anreicherung und Kultivierung von Anaerobier, Kunstflug und Mikroaerophilen gemäß USP und EP.
  • Nicht unter Vakuum, aber der Kopfraum des FTM wird mit einem Stickstoffstrom vergast, um eine Anaerobiose zu erhalten.
  • Enthält eine spezielle Agarqualität, was zu einer hohen Klarheit des vorbereiteten Mediums führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Typ 7 Verschluss, 45 mm Außendurchmesser
Medientyp FTM (Fluid-Thioglycollat-Medium)
Sterilität Steril
Anzahl pro Packung 10
Verpackungsart Weithalsflasche, einzeln doppelt verpackt
Menge 100 ml