Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sterisart Bd-Medien mit Flaschen: TSB, Weithalsflasche
Artikelnummer. 15982710 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15982710 100 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15982710 Lieferant Sartorius Stedim Biotech™ Lieferanten-Nr. BD257294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    217.33 € / 10 Stück
    Sparen 13.67 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterilitätsprüfflüssigkeit TSB wird zum Nachweis, zur Isolierung und zur Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen verwendet
  • Trypton-Soja-Bouillon
  • Ein universelles Flüssignährmedium, das für Sterilitätstests zum Nachweis, zur Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen gemäß USP und EP verwendet wird.
  • Nahrhaftes Medium, das das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen unterstützt, einschließlich gängiger aerobischer und fakultativ anaerober Bakterien und Pilze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Typ 7 Verschluss, 45 mm Außendurchmesser
Medientyp TSB (Trypton-Soja-Bouillon)
Sterilität Steril
Anzahl pro Packung 10
Verpackungsart Weithalsflasche, einzeln doppelt verpackt
Menge 100 ml