Learn More
Sartorius™ Sterisart™ Universal, Gen 4
Artikelnummer. 18425640 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Advanced
Basic
Essential
Regelungsart:
Analog
Analog und Digital
Digital
Enthält:
Integrierter Barcode-Scanner
Kein Barcode-Scanner
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. Modell Regelungsart Enthält unitSize
18425640 Essential Digital Integrierter Barcode-Scanner 1 Packung
18415640 Basic Analog Kein Barcode-Scanner 1 Packung
18405640 Advanced Analog und Digital Integrierter Barcode-Scanner 1 Packung
3 options
Artikelnummer. 18425640
Marke: Sartorius™ 16421E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Sterisart™ Universal Gen 4 transforms sterility testing workflows with remote data sharing and paperless documentation. Advanced reporting software simplifies workflow management and ensures compliance with strict regulatory standards, such as 21 CFR Part 11, through secure electronic signatures and audit trails. This maintains data integrity and supports audit readiness.
  • Universal sterility testing pump designed for benchtop use or for integration in isolators
  • Low profile and compact footprint
  • Flexible, modular and open design
  • 316 L mirror finish stainless steel
  • Sleek design for impeccable hygiene: easy disassembly and smooth contours
  • Real-Time pressure detection in the sterility testing canisters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Regelungsart Digital
Displaytyp Touchscreen
Schutzart Gehäuse IP65
Maximaler Druck 3.5 bar
Motor Speed 0 to 100 rpm
Umkehrbar No
Enthält Integrierter Barcode-Scanner
Modell Essential
Spannung 100/240 V