Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Schaufel mit 100 ml langem Griff
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Der lange Griff macht die Schaufel sichtbarer, wenn sie im Produkt verbleibt
- Hergestellt in einem Reinraum, um Sauberkeit zu gewährleisten und Partikelkontamination zu reduzieren
- Einzeln verpackt
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Produkttyp | Schaufel |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | HDPE |
| Grifftyp | Langer Griff |
| Länge (metrisch) | 400 mm |