Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ blauer Einweg PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15829431 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
85 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität unitSize
15829431 125 mL Steril 100 Stück
15458113 60 mL Steril 100 Stück
15819431 125 mL Unsteril 100 Stück
16691123 250 ml Nicht steril 85 Stück
15839431 250 ml Nicht steril 100 Stück
16601133 250 ml Steril 85 Stück
15849431 250 ml Steril 100 Stück
15859431 60 mL Unsteril 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 15829431
Marke: Sampling Systems™ 8045B125S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ blauer Einweg PharmaScoop™ ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Einwegschaufel
Enthält Einzeln verpackt
Material Polypropylen