Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Zähldreieck
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15890098 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 15890098
Marke: Sampling Systems™ 8066A1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Sampling Systems™ SteriWare™ Zähldreieck ist ideal zum Zählen von runden Tabletten.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Beschreibung Nicht steril
Höhe (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Material Polystyrol
Typ Zähldreieck
Breite (metrisch) 230 mm
Anzahl pro Karton 30
Form Dreieckig