Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Kannen mit Graduierung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15879511 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
35 nicht steril
35 steril
Packungsgröße:
35 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15879511 35 nicht steril 35 Stück
15889511 35 steril 35 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879511 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8432P500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung direkt aus dem Beutel heraus konzipiert, nach Abschluss der Arbeit ist keine Reinigung erforderlich. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messbecher mit Graduierung verfügen über einen speziell entwickelten ergonomischen Grif
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Graduierungsmarkierung in ml
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Polypropylen
Menge 35 nicht steril
Sterilität Nicht steril
Graduated Ja