Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverlanzen aus HDPE
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12947945 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 mL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 12947945
Marke: Sampling Systems™ 8063H300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverlanzen aus HDPE eignen sich ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe durch ein Schüttgut.
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Material HDPE
Enthält 20 pro Box
Kapazität (metrisch) 75 mL
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 400 mm