Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverlanzen aus HDPE
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11935846 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11935846 100 ml 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11935846 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8063H500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    112.49 € / 20 Stück
    Sparen 4.51 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverlanzen aus HDPE eignen sich ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe durch ein Schüttgut.
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Material HDPE
Enthält 20 pro Box
Kapazität (metrisch) 100 ml
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 600 mm