Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Kannen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15340024 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
16 pro Box
20 pro Box
Packungsgröße:
16 Stück
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15340024 20 pro Box 20 Stück
15306785 16 pro Box 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15340024 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8049H2000
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halten Sie diese Kanne dank des abgerundeten Griffs bequem. Sampling Systems™ SteriWare™ Einwegkannen haben einen breiten Boden, was sie sehr stabil macht.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Enthält Einzeln verpackt
Material HDPE
Menge 20 pro Box
Sterilität Nicht steril
Vorsterilisiert Nein
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 152 mm
Durchmesser (metrisch) 129 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch