Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einzeln verpackt |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Weiß |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 150 mm |
| Breite (metrisch) | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 260 mm |