Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Tablett
Artikelnummer. 30178906 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
30 Stück
40 Stück
Artikelnummer. Sterilität unitSize
30178906 Unsteril 30 Stück
15829461 Steril 40 Stück
17161825 Steril 30 Stück
3 options
Artikelnummer. 30178906
Marke: Sampling Systems™ 8081P3001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ SteriWare™ Einwegtablett ist ideal für hygienische Anwendungen in Krankenhäusern und pharmazeutischen Fabriken.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Material Polypropylen
Kapazität (metrisch) 3 l
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 310 x 265 x 55 mm