Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pinzetten
Artikelnummer. 15839421 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Nicht-sterile Pinzetten
Sterile Pinzetten
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
15839421 Nicht-sterile Pinzetten 100 Stück
15849421 Sterile Pinzetten 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 15839421
Marke: Sampling Systems™ 8025H115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nehmen Sie kleine und große Gegenstände mit dem speziellen Dual-Action-Design auf. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pinzetten sind ideal für die Aufnahme von Gegenständen mit einer Breite von bis zu 25 mm.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Specifications
Material HDPE
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Nicht-sterile Pinzetten