Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Bei Erreichen der erforderlichen Tiefe den Griff nach oben ziehen
- Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen
- Den Griff nach unten drücken, um die Probe zu entfernen
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
| Material | Polypropylen |
| Beschreibung | Einzeln verpackt |
| Kapazität (metrisch) | 190 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Außendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |