Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Volumetrische Schaufel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 171 mm |
Diese volumetrischen Löffel sind keine zertifizierten Messgeräte. Benutzerüberprüfung erforderlich.