Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12764948 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
1,23 mL
2,46 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Länge (metrisch):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität unitSize
12764948 20 mL 180 mm Steril -
12734948 1 ml 153 mm Steril -
12744948 5 ml 165 mm Steril -
12754948 10 ml 171 mm Steril 100 Stück
15819541 1 ml 153 mm Unsteril 100 Stück
15829541 1,23 mL 155 mm Steril 100 Stück
15839541 2,46 mL 160 mm Steril 100 Stück
15849541 5 ml 165 mm Unsteril 100 Stück
15859541 10 ml 171 mm Unsteril 100 Stück
15869541 20 mL 180 mm Unsteril 100 Stück
10 options
Artikelnummer. 12764948
Marke: Sampling Systems™ 8640H20S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzeln verpackt; kann direkt aus dem Beutel entnommen und verwendet werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messschaufel ermöglicht ein genaues Abmessen kleiner Volumina.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 20 mL
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Volumetrische Schaufel
Außendurchmesser (metrisch) 43 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 180 mm
Diese volumetrischen Löffel sind keine zertifizierten Messgeräte. Benutzerüberprüfung erforderlich.