Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17544576 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität unitSize
17544576 60 mL Unsteril 100 Stück
17554576 60 mL Steril 100 Stück
17504576 125 mL Steril 100 Stück
17514576 250 ml Unsteril 100 Stück
17524576 250 ml Steril 100 Stück
17534576 500 ml Steril 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 17544576
Marke: Sampling Systems™ 8045H60
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling and dispensing powders and granules is made easy when you use SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.
  • Das Sortiment an Einwegschaufeln für Probenahmesysteme wurde speziell für die hygienische Industrie entwickelt und hergestellt.
  • Die Schaufeln bestehen aus HDPE in Lebensmittelqualität und sind in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie weit verbreitet.
  • Alle SteriWare™ PharmaScoops™ werden in einem Reinraum in Großbritannien hergestellt und verpackt.
  • Sie können eine SteriWare™ PharmaScoop™ für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten verwenden.
  • Sie finden sich in Apotheken, Laboren und Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
  • Unsere hochwertigen Schaufeln werden einzeln verpackt geliefert und sind in steriler und unsteriler Ausführung erhältlich.
  • Diese HDPE-Version bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber vielen anderen Kunststoffsorten.
  • Unsere sterilen Einwegschaufeln (Spaten) eignen sich perfekt für Probenahmen sowie Labor- und Produktionsarbeiten.
  • Jede Schaufel wird einzeln in einem hochwertigen Spezialbeutel verpackt.
  • Das komplette Schaufelsortiment wird in einem Reinraum der Klasse 10.000 hergestellt und anschließend verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
  • Einfach die Schaufel auspacken und direkt aus dem Beutel verwenden.
  • Aus leichtem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
  • FDA- und EU-konform mit vollständiger Chargenrückverfolgbarkeit.
  • Das Material ist BSE/TSE-frei.
  • Die sterile Version entspricht SAL-Wert 10-6
  • Breite Größenauswahl von 30 ml bis 1.000 ml
  • Die Verwendung eines SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ Probenahmesystems erleichtert die Probenahme und das Dispensieren.
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 60 mL
Farbe Durchscheinend
Einwegprodukt Ja
Material HDPE