Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15809581 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
225 mL
Länge (metrisch):
450 mm
1100 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15809581
Marke: Sampling Systems™ 8921H450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo ist ideal für die Entnahme von Querschnitt- oder Punktproben aus Flüssigkeiten.
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Geeignet für die Entnahme von Querschnitt- und Zielpunktproben
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • In 2 verschiedenen Längen erhältlich
  • Schieben Sie den Probenehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass sich die Ober- und Unterseite in der geöffneten Position befinden
  • Drücken Sie den Probenehmer gegen den Boden des Behälters, um das Ventil zu schließen
  • Entnehmen Sie den Probenehmer, und gießen Sie die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material HDPE
Enthält Ventil an beiden Enden
Kapazität (metrisch) 80 mL
Sterilität Unsteril
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 450 mm