Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
225 mL
Länge (metrisch):
450 mm
1100 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Geeignet für die Entnahme von Querschnitt- und Zielpunktproben
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- In 2 verschiedenen Längen erhältlich
- Schieben Sie den Probenehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass sich die Ober- und Unterseite in der geöffneten Position befinden
- Drücken Sie den Probenehmer gegen den Boden des Behälters, um das Ventil zu schließen
- Entnehmen Sie den Probenehmer, und gießen Sie die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
| Material | HDPE |
| Enthält | Ventil an beiden Enden |
| Kapazität (metrisch) | 225 mL |
| Sterilität | Unsteril |
| Außendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Länge (metrisch) | 1100 mm |