Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Micro-Spatulas
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17504566 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,3 ml
38 ml
2 ml
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17504566
Marke: Sampling Systems™ 8015H170S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
  • Die Einweg-Mikrospatel eignen sich ideal für eine Vielzahl von Tätigkeiten wie Probenahme, Dispensierung und Messung kleiner Mengen an Pulver und Granulat.
  • Die schmalen Klingen bieten Ihnen absolute Kontrolle und ermöglichen den Einsatz in engen Räumen wie Fläschchen.
  • Der Einwegspatel ist ideal, wenn kostenintensive Reinigungen und Reinigungsvalidierungen vermieden werden müssen.
  • Den Probenehmer einfach aus der Verpackung nehmen und verwenden.
  • Er wurde in einer kontrollierten, sauberen Umgebung (Reinraum der Klasse 100.000) hergestellt.
  • Sie sind in Weiß, Blau und Rot erhältlich.
  • Farbige Ausführungen sind ideal, wenn Sie Bedenken haben, sie im Pulver zurückzulassen – sie sind leicht zu erkennen.
  • Wird weltweit von Pharma-, Lebensmittel- und Chemieunternehmen verwendet.
  • Hergestellt aus hochwertigem PS, PP oder HDPE, das den neuesten Normen zur Lebensmittelqualität sowie EG- und FDA-Normen entspricht.
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6
  • BSE/TSE-frei
  • Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Material HDPE