Beschreibung
- Die Einweg-Mikrospatel eignen sich ideal für eine Vielzahl von Tätigkeiten wie Probenahme, Dispensierung und Messung kleiner Mengen an Pulver und Granulat.
- Die schmalen Klingen bieten Ihnen absolute Kontrolle und ermöglichen den Einsatz in engen Räumen wie Fläschchen.
- Der Einwegspatel ist ideal, wenn kostenintensive Reinigungen und Reinigungsvalidierungen vermieden werden müssen.
- Den Probenehmer einfach aus der Verpackung nehmen und verwenden.
- Er wurde in einer kontrollierten, sauberen Umgebung (Reinraum der Klasse 100.000) hergestellt.
- Sie sind in Weiß, Blau und Rot erhältlich.
- Farbige Ausführungen sind ideal, wenn Sie Bedenken haben, sie im Pulver zurückzulassen – sie sind leicht zu erkennen.
- Wird weltweit von Pharma-, Lebensmittel- und Chemieunternehmen verwendet.
- Hergestellt aus hochwertigem PS, PP oder HDPE, das den neuesten Normen zur Lebensmittelqualität sowie EG- und FDA-Normen entspricht.
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6
- BSE/TSE-frei
- Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 0,3 ml |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polystyrol |